Learn More
Greiner Bio-One 4 mL Polystyrene Immuno-Tubes
Use for determining hormone levels.
Marca: Greiner Bio-One 112301
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dia. x Height: 12 x 55mm
- Available with low, medium or high binding capacities
Especificaciones
Determining hormone levels | |
Immuno Tube | |
55 mm | |
4 mL |
Poliestireno | |
Low Adsorption | |
12 mm |