Learn More
Greiner Bio-One 4 mL Polystyrene Immuno-Tubes
Use for determining hormone levels.
401.00€
Especificaciones
Material | Polystyrene |
---|---|
Tipo de producto | Immuno Tube |
Para utilizar con (aplicación) | Determining hormone levels |
Longitud (métrico) | 55 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
Código de producto | Marca | Superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10595921
|
Greiner Bio-One
112301 |
Low Adsorption |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Dia. x Height: 12 x 55mm
- Available with low, medium or high binding capacities
Especificaciones
Polystyrene | |
Determining hormone levels | |
12 mm |
Immuno Tube | |
55 mm | |
4 mL |