Learn More
Tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.17€ - 237.18€
CAS 456-27-9
Fórmula molecular C6H4BF4N3O2
Peso molecular (g/mol) 236.92
Número MDL MFCD00012005
Clave InChI AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
PubChem CID 68006
Nombre IUPAC 4-nitrobencenodiazonio;tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15431538
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55315.03
1 g
33.17€
1 g
15441538
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55315.06
5 g
69.75€
5 g
15451538
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55315.14
25 g
237.18€
25 g
Descripción
Descripción
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio se utiliza ampliamente como reactivo estándar en la síntesis orgánica. Se utiliza como colorante para las células enterocromafines. Se utiliza para la determinación espectrofotométrica de diisocianatos aromáticos comunes [tolueno-2,4-diisocianato de diilo y 4,4′-metilenebis(isocianato de fenilo)] y ácido gálico. También se utiliza para la tinción de tejidos y la determinación de trazas de fenoles.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con las bases fuertes, los agentes oxidantes fuertes y la humedad.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H302-H312-H332
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS CORROSIVOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 207-261-1
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ1723000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Tetrafluoroborato de 4-nitrobenzendiazonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals