Learn More
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
29.65€ - 207.03€
CAS | 10344-94-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H12NO9 |
Peso molecular (g/mol) | 314.23 |
Número MDL | MFCD00036210 |
Clave InChI | QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M |
Sinónimo | 4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid |
PubChem CID | 82565 |
Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)oxano-2-carboxilato |
SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10623352
|
Thermo Scientific Acros
336790500 |
50 mg | Frasco de vidrio |
29.65€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10168093
|
Thermo Scientific Acros
336792500 |
250 mg | Frasco de vidrio |
73.47€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10086393
|
Thermo Scientific Acros
336790010 |
1 g | Frasco de vidrio |
207.03€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
10344-94-2 | |
314.23 | |
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M | |
82565 | |
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O |
C12H12NO9 | |
MFCD00036210 | |
4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)oxano-2-carboxilato |
Especificaciones
4-Nitrophenyl-β-D-glucuronide | |
99.0 | |
De incoloro a amarillo | |
0.05% max. (p-Nitrophenol) (HPLC) | |
MFCD00036210 | |
4-nitrophenyl-beta-d-glucuronide, 4-nitrophenylglucuronide, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl beta-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl b-d-glucosiduronic acid, p-nitrophenyl-b-d-glucuronide, p-nitrophenyl beta-d-glucuronide, beta-d-glucopyranosiduronic acid, 4-nitrophenyl, labeled with carbon-14, 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranosiduronic acid | |
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M | |
(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-nitrofenoxi)oxano-2-carboxilato | |
82565 | |
99+% |
10344-94-2 | |
100.0 | |
Auténtico | |
C12H12NO9 | |
−107° to −113° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) | |
(1% in water) Clear colorless to light yellow | |
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O | |
314.23 | |
315.24 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
SENSIBLE A LA HUMEDAD
missing translation for 'einecsNumber' : 233-753-0
Nombre del producto
- 4-Nitrophenyl-ß-D-glucuronide
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
4-Nitrofenil-beta-D-glucurónido, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals