Learn More
Ácido 4-tiazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Thiazolecarboxylic acid |
Punto de fusión | 195.0°C to 199.0°C |
Pérdida por secado | 3% max. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n |
Clave InChI | HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=C(N=CS1)C(=O)O |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Thiazolecarboxylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 4-tiazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido