Learn More
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(trifluorometil)fenilhidraina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica,los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine |
Punto de fusión | 60°C to 64°C |
Punto de ebullición | 119°C to 121°C (17 mmHg) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 743759 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.14 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251401 | Certificado de análisis | 30/08/2024 | L12436.03,L12436.06 |
10241536 | Certificado de análisis | 24/06/2022 | L12436.03,L12436.06 |
10174383 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | L12436.03,L12436.06 |
10236683 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L12436.03,L12436.06 |
10201589 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L12436.03,L12436.06 |
Seguridad y manipulación
- 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine