Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Marca:  RETSCH 60.154.075000
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10378562
  • 436.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
400mm
75 mm
ISO 3310/2
65 mm