Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
399.00€ - 436.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 400mm |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
Cantidad | 1Cada una |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10700125
|
RETSCH
60.154.100000 |
100 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10442272
|
RETSCH
60.154.106000 |
106 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10022822
|
RETSCH
60.154.010000 |
10 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10454952
|
RETSCH
60.154.011200 |
11,2mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10378512
|
RETSCH
60.154.012500 |
12,5mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10206612
|
RETSCH
60.154.112000 |
112 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10216612
|
RETSCH
60.154.125000 |
125 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10367892
|
RETSCH
60.154.013200 |
13,2mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10377892
|
RETSCH
60.154.014000 |
14 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10337942
|
RETSCH
60.154.016000 |
16 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10246462
|
RETSCH
60.154.018000 |
18 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10462842
|
RETSCH
60.154.022400 |
22,4mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10472842
|
RETSCH
60.154.025000 |
25 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10564593
|
RETSCH
60.154.019000 |
19 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10105072
|
RETSCH
60.154.020000 |
20 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10092722
|
RETSCH
60.154.026500 |
26,5mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10002732
|
RETSCH
60.154.028000 |
28 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10423422
|
RETSCH
60.154.035500 |
35,5mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10718634
|
RETSCH
60.154.031500 |
31,5mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10042962
|
RETSCH
60.154.037500 |
37,5mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10565553
|
RETSCH
60.154.040000 |
40 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10338132
|
RETSCH
60.154.004500 |
4,50mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10388272
|
RETSCH
60.154.004750 |
4,75mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10483992
|
RETSCH
60.154.045000 |
45 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10286742
|
RETSCH
60.154.004000 |
4 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10758624
|
RETSCH
60.154.005600 |
5,60mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10493992
|
RETSCH
60.154.050000 |
50 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10398322
|
RETSCH
60.154.053000 |
53 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10193622
|
RETSCH
60.154.005000 |
5 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10454572
|
RETSCH
60.154.056000 |
56 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10624593
|
RETSCH
60.154.006300 |
6,30mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10216272
|
RETSCH
60.154.006700 |
6,70mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10296412
|
RETSCH
60.154.063000 |
63 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10434762
|
RETSCH
60.154.007100 |
7,10mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10358372
|
RETSCH
60.154.071000 |
71 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10378562
|
RETSCH
60.154.075000 |
75 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10790115
|
RETSCH
60.154.080000 |
80 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10318422
|
RETSCH
60.154.008000 |
8 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10583823
|
RETSCH
60.154.009500 |
9,50mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10154782
|
RETSCH
60.154.090000 |
90 mm |
436.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10328422
|
RETSCH
60.154.009000 |
9 mm |
399.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Spezifikation
400mm | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
ISO 3310/2 | |
65 mm |
Acero inoxidable | |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |