Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve with Square Holes, ISO Certified
Marca:  RETSCH 60.154.004750
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388272
  • 399.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
400mm
4,75mm
ISO 3310/2
65 mm