Learn More
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Ribbons
Environmental resistance against smearing and chemicals. Brady 4500 Series Thermal Transfer Ribbons have wax/resin formulation and available in variuos sizes and colors.
Marca:  Brady™ 055732
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11508464
  • 155.00€ / 1 caja
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Offers environmental resistance against smearing and chemicals
  • Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
Especificaciones
Especificaciones
Printer Ribbon
Brady 2461, Thermal Transfer Printer, Brady 6441, BBP81 Label Printer, Brady 200MVP Plus, BradyPrinter PR Plus 600, BBP72 Label Printer, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300
300.00 m
25.4 mm I.D.
Blue 4500 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
1 Ea.
Blue
Wax
60 mm
299 m x 59.9 mm (984 ft. x 2.36 in.)
Ink side out