Learn More
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Ribbons
Environmental resistance against smearing and chemicals. Brady 4500 Series Thermal Transfer Ribbons have wax/resin formulation and available in variuos sizes and colors.
155.00€ - 211.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer Ribbon |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Brady 2461, Thermal Transfer Printer, Brady 6441, BBP81 Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 3481, Tagus T200, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300 |
Longitud (métrico) | 300.00 m |
Diámetro (métrico) | 25.4 mm I.D. |
Caras imprimibles | Ink side out |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11508464
|
Brady™
055732 |
Blue | 299 m x 59.9 mm (984 ft. x 2.36 in.) |
155.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11548464
|
Brady™
055736 |
Red | 299 m x 59.9 mm (984 ft. x 2.36 in.) |
155.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562815
|
Brady™
055738 |
Silver | 299 m x 83.06 mm (984 ft. x 3.27 in.) |
211.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Offers environmental resistance against smearing and chemicals
- Sharp-edge print quality to maximize bar code readability
Especificaciones
Printer Ribbon | |
300.00 m | |
Ink side out |
Brady 2461, Thermal Transfer Printer, Brady 6441, BBP81 Label Printer, BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 3481, Tagus T200, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300 | |
25.4 mm I.D. | |
1 Ea. |