Learn More
Ácido 5-amino-2-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
56.20€ - 159.00€
CAS | 56741-33-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6FNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 155.13 |
Número MDL | MFCD00077449 |
Clave InChI | WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-amino-2-fluorobenzioc acid, 3-amino-6-fluorobenzoic acid, 5-amino-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-52, benzoic acid, 5-amino-2-fluoro, pubchem1325, 2-fluoro-5-aminobenzoic acid, ksc269g4f, 3-amino-6-fluoro-benzoic acid, rarechem al bo 1979 |
PubChem CID | 2735910 |
Nombre IUPAC | ácido 5-amino-2-fluorobenzoico |
SMILES | NC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
56741-33-4 | |
155.13 | |
WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2735910 | |
NC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 |
C7H6FNO2 | |
MFCD00077449 | |
5-amino-2-fluorobenzioc acid, 3-amino-6-fluorobenzoic acid, 5-amino-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-52, benzoic acid, 5-amino-2-fluoro, pubchem1325, 2-fluoro-5-aminobenzoic acid, ksc269g4f, 3-amino-6-fluoro-benzoic acid, rarechem al bo 1979 | |
ácido 5-amino-2-fluorobenzoico |
Especificaciones
5-Amino-2-fluorobenzoic acid | |
190°C to 192°C | |
MFCD00077449 | |
WYGAIOJWQDRBRJ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 5-amino-2-fluorobenzoico | |
2735910 | |
99% |
56741-33-4 | |
C7H6FNO2 | |
5-amino-2-fluorobenzioc acid, 3-amino-6-fluorobenzoic acid, 5-amino-2-fluoro-benzoic acid, buttpark 19\01-52, benzoic acid, 5-amino-2-fluoro, pubchem1325, 2-fluoro-5-aminobenzoic acid, ksc269g4f, 3-amino-6-fluoro-benzoic acid, rarechem al bo 1979 | |
NC1=CC(C(O)=O)=C(F)C=C1 | |
155.13 | |
155.13 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes