Learn More
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
16.80€ - 223.00€
CAS | 2516-95-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4ClNO4 |
Peso molecular (g/mol) | 201.57 |
Número MDL | MFCD00007290 |
Clave InChI | ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate |
PubChem CID | 17286 |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10365980
|
Thermo Scientific
109680100 |
10 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
10152520
|
Thermo Scientific Acros
109681000 |
100 g | Frasco de plástico | N/A | |||||
10137523
|
Thermo Scientific Acros
109685000 |
500 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2516-95-2 | |
201.57 | |
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N | |
17286 |
C7H4ClNO4 | |
MFCD00007290 | |
5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
5-Chloro-2-nitrobenzoic acid | |
98.5 | |
136°C to 139°C | |
>100°C | |
Auténtico | |
C7H4ClNO4 | |
MFCD00007290 | |
5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate | |
ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N | |
201.57 | |
201.57 | |
Polvo cristalino |
2516-95-2 | |
100.0 | |
Verde amarillento a amarillo | |
0.5% max. | |
98.5% min. (HPLC) | |
ClC6H3(NO2)CO2H | |
09, 401 | |
Solubility in water: 9,67g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-] | |
17286 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 219-738-1