Learn More
Dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico, 98 %
Marca: Thermo Scientific Acros 132860025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
IndicadorEspecificaciones
5-Sulfosalicylic acid dihydrate | |
97.5 | |
106.0°C to 110.0°C | |
Authentic | |
Frasco de plástico | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
11, 411 | |
15, 9094 | |
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
250.27 | |
254.22 | |
Cristales o polvo de cristalina |
5965-83-3, 97-05-2 | |
100.0 | |
Blanco | |
98% | |
C9H14O6S | |
2.5 kg | |
01,1118 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 2-hidroxi-5-sulfobenzoico;dihidrato | |
2723734 | |
98% |