Learn More
Dihidrato de ácido 5-sulfosalicílico, 98 %
40.20€ - 190.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Sulfosalicylic acid dihydrate |
---|---|
CAS | 5965-83-3, 97-05-2 |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 106.0°C to 110.0°C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10275280
|
Thermo Scientific Acros
132862500 |
250 g | Frasco de plástico |
40.20€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10644612
|
Thermo Scientific Acros
132860010 |
1 kg | Frasco de plástico |
111.56€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10403645
|
Thermo Scientific Acros
132860025 |
2.5 kg | Frasco de plástico | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
IndicadorEspecificaciones
5-Sulfosalicylic acid dihydrate | |
97.5 | |
106.0°C to 110.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de plástico | |
MFCD00007508,MFCD00149540 | |
01,1118 | |
2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid dihydrate, 5-sulfosalicylic acid dihydrate, sulfosalicylic acid dihydrate, benzoic acid, 2-hydroxy-5-sulfo-, dihydrate, unii-09ngq462s6, 2-hydroxy-5-sulfobenzoic acid, hydrate, hydrate, 5-sulfosalicylsyre, 5-sulfosalicylsaeure, salicylic acid, 5-sulfo-, dihydrate, acmc-1aymd | |
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N | |
250.27 | |
254.22 | |
Cristales o polvo de cristalina |
5965-83-3, 97-05-2 | |
100.0 | |
Blanco | |
98% | |
C9H14O6S | |
11, 411 | |
15, 9094 | |
Solubility in water: 127g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
C.C.OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)S(O)(=O)=O | |
2723734 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 5-Sulfosalicylic acid dihydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 5-Sulfosalicylic acid dihydrate