missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marca: Linker Industrietechnik™ 552.025.222-030
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |
50mm | |
125 μm | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
25 mm |