Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25mm Height Stainless Steel Test Sieves
103.67€ - 169.60€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 50mm |
---|---|
Mesh Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1Cada una |
Tipo | Tamiz de pruebas |
Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11779249
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-019 |
50 μm |
139.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11784369
|
Linker Industrietechnik™
552.025.222-030 |
125 μm |
169.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794409
|
Linker Industrietechnik™
550.025.222062 |
2 mm |
103.67€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
50mm | |
1Cada una | |
Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 | |
25 mm |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable |