Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes
These SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes come complete with a patented anti-smear writing surface.
Marca: Labcon™ 3182-345-006-9
136.26 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21683" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Resina de polipropileno | |
50 Tubes/Pk. | |
50/bolsa | |
Tubos para centrífuga SuperClear™ | |
Cilíndrico | |
Sí | |
Tapón de rosca con cierre hermético | |
De 5 a 45 en incrementos de 1 | |
20,000 x g |
Natural | |
Sí | |
500 Tubes/Cs. | |
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
29 mm | |
Cónicos | |
Sí | |
Centrifuge Tube |