Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes
These SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes come complete with a patented anti-smear writing surface.
136.00€ - 492.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
---|---|
Color | Natural |
Capacidad (métrico) | 50 ml |
Desechables | Sí |
Línea de productos | Tubos para centrífuga SuperClear™ |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16699832
![]() |
Labcon™
3181-165-006-9 |
Tapón de rosca plano incluido | Estéril | En envase individual |
335.92€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16604052
![]() |
Labcon™
3181-325-006-9 |
Tapón de rosca plano incluido | Estéril | 10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja |
492.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16694052
![]() |
Labcon™
3191-330-016-9 |
Tapón de rosca plano incluido | No estéril | 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja |
342.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16614062
![]() |
Labcon™
3191-335-026-9 |
Tapón de rosca plano incluido | Estéril | 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable y 20 gradillas/caja |
417.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16614052
![]() |
Labcon™
3181-340-006-9 |
Tapón de rosca plano incluido | No estéril | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
136.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16624052
![]() |
Labcon™
3181-345-006-9 |
Tapón de rosca plano incluido | Estéril | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
167.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16634062
![]() |
Labcon™
3192-330-016-9 |
Tapón de rosca con cierre hermético | No estéril | 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja |
326.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16644062
![]() |
Labcon™
3192-335-016-9 |
Tapón de rosca con cierre hermético | Estéril | 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja |
385.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16634052
![]() |
Labcon™
3182-340-006-9 |
Tapón de rosca con cierre hermético | No estéril | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
263.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16644052
![]() |
Labcon™
3182-345-006-9 |
Tapón de rosca con cierre hermético | Estéril | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
162.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16624062
![]() |
Labcon™
3191-870-006-9 |
Tapón de rosca plano incluido | No estéril | 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja |
201.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
16654062
![]() |
Labcon™
3192-870-006-9 |
Tapón de rosca con cierre hermético | No estéril | 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja |
220.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17798848
|
Labcon™
3191-335-016-9 |
Tapón de rosca plano incluido | Estéril | Cardboard Rack |
400.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- 5 to 45 mL graduations in increments of 1 mL
- Packaged in racks or IntegraPack™ Bags
- Polypropylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
For Tubes with Attached Flat Cap: IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
50 ml | |
Tubos para centrífuga SuperClear™ | |
Cilíndrico | |
Sí | |
Centrifuge Tube |
Natural | |
Sí | |
Esterilizable en autoclave | |
Cónicos | |
De 5 a 45 en incrementos de 1 | |
20.000 x g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes