Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
These SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes come complete with a patented anti-smear writing surface.
Marca:  Labcon™ 3192-870-006-9
209.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16654062
  • 220.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 50 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
50 mL
Resina de polipropileno
500 Tubes/Pk.
500/bolsa
Tubos para centrífuga SuperClear™
Cilíndrico
Sí
Tapón de rosca con cierre hermético
De 5 a 45 en incrementos de 1
20,000 x g
Natural
500 Tubes/Cs.
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja
No estéril
Esterilizable en autoclave
29 mm
Cónicos
Sí
Centrifuge Tube
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifuge Tubes > Tapones de rosca estilo enchufe; 500 tubos por bolsa/500 tapones en bolsa separada/500 tubos y tapones por caja; no estériles