Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Made from a unique ultra clear medical grade resin and engineered with thick, durable walls for high speed centrifugation. Leak resistant flat caps with molded in elastomeric seals are tested to the IATA 95kPa.
Marca: Labcon™ 3191-330-016-9
324.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24317" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico.
Especificaciones
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa | |
Purple | |
50 mL | |
Resina de polipropileno | |
500 Tubes/Cs. | |
25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja | |
No estéril | |
Yes | |
Esterilizable en autoclave | |
115 mm | |
ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free | |
Cónicos | |
Yes | |
Yes | |
Centrifuge Tube |
Polypropylene | |
Natural | |
Sí | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
25 Tubes/Pk. | |
25/rack | |
Tubos para centrífuga SuperClear™ | |
Yes | |
Cilíndrico | |
29 mm | |
Sí | |
Tapón de rosca plano incluido | |
Sí | |
De 5 a 45 en incrementos de 1 | |
20,000 x g |