Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga UVSafe™ de 50 ml con tapones con cierre hermético
Estos tubos para centrífuga bloquean el 100 % de la luz UVA, UVB y UVC, a la vez que permiten que la luz visible pase a través de ellos.
21.15€ - 316.00€
Código de producto | Marca | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16654052
![]() |
Labcon™
3182-445-006-9 |
Estéril | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
316.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16664062
![]() |
Labcon™
3192-871-006-9 |
No estéril | 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja |
253.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17527906
|
Labcon™
3192-435-006-9 |
Estéril | 25 Tubes/Low Waste Fiber Rack, 20 Racks/Cs. |
21.15€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con tapón estilo enchufe incluido
- Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
- Graduaciones impresas en blanco
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon™ Tubos para centrífuga UVSafe™ de 50 ml con tapones con cierre hermético