Learn More
Fisher Chemical 500ml Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4 to NIST, 500ml
Marca: Fisher Chemical J/2826/08
23.01 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
500ml Buffer Solution, Colour Coded Red, pH 4 to NIST, 500ml
Descripción
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30