Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Device
Permite una mejor interacción entre antígenos y anticuerpos y las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind™ y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos
Marca: Invitrogen™ SLF2000
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
El sistema iBind™ Flex Western ofrece procesamiento automatizado de inmunotransferencia (Western Blot) y puede alojar varios formatos de blots, incluidas tiras medias, mini y cortadas verticalmente. Basado en la tecnología de flujo lateral secuencial (SLF), todos los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado durante la inmunodetección son automáticos. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores.El sistema Invitrogen™ iBind™ Flex Western ofrece:
- Opciones flexibles: optimice el uso de anticuerpos, cambie los formatos y reduzca el tiempo de manipulación
- Ahorro de costes: use hasta un 80 % menos de anticuerpo primario
- Reproducibilidad: el procesamiento automatizado ofrece una mayor uniformidad entre una transferencia y otra
Especificaciones
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
iBind Flex | |
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
Rodillo |
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
∼2,5 h | |
Dispositivo Western | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.