Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Device
Permite una mejor interacción entre antígenos y anticuerpos y las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind™ y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos
2465.00€ - 4185.00€
Especificaciones
Capacidad | Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini |
---|---|
Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
Línea de productos | iBind Flex |
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15357268
|
Invitrogen™
SLF2000 |
Dispositivo real |
2465.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17134609
|
Invitrogen™
SLF20002PK |
2/paquete |
4185.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El sistema iBind™ Flex Western ofrece procesamiento automatizado de Western blot y puede alojar varios formatos de blots, incluidas tiras medias, mini y cortadas verticalmente. Gracias a la tecnología de flujo lateral secuencial (SLF), todos los pasos de bloqueo, incubación de anticuerpos y lavado durante la inmunodetección son automáticos. En comparación con los métodos manuales, el sistema iBind Flex Western requiere menos anticuerpo primario, permite obtener resultados reproducibles y es compatible con protocolos de detección posteriores.El sistema Invitrogen™ iBind™ Flex Western ofrece lo siguiente:
- Opciones flexibles: optimice el uso de anticuerpos, cambie los formatos y reduzca el tiempo de manipulación.
- Ahorro de costes: use hasta un 80 % menos de anticuerpo primario.
- Reproducibilidad: el procesamiento automatizado ofrece una mayor uniformidad entre una transferencia y otra.
Especificaciones
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) | |
iBind Flex | |
Una transferencia Midi, seis transferencias de tiras cortadas verticalmente, dos transferencias Mini | |
Temperatura ambiente |
Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
∼2,5 h | |
Dispositivo Western |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.