Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 12-14
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
Marca: Spectrum™ 132680T
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes:
- 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 2
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
Descripción
- Para aplicaciones de mayor permeabilidad o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
Kit de prueba | |
Celulosa regenerada | |
1,1 in | |
5 m | |
Esterilizable en autoclave | |
Cada uno |
De 12 a 14 kD | |
29 mm | |
16 pies | |
6,4 mL | |
Rollo de 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por™ 1, 2 o 3, 1 tapón estándar Spectra/Por (ayuda a la flotabilidad), 1 tapón ponderado Spectra/Por (ayuda a la orientación vertical), 5 selecciones de apertura | |
Ideal para diálisis de pequeño volumen o evaluación de membrana para una aplicación |