Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 12-14
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
48.32€ - 246.00€
Especificaciones
MWCO | 12-14 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 dialysis tubing
- 1 Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- 1 weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- 2 adhesive tubing openers
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15390752
|
Spectrum™
132676T |
0,32 ml/cm vol./longitud | 6,5 mm | Kit/tubo de 5 m |
202.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11541040
|
Spectrum™
132680T |
5 m | 29 mm | Cada uno |
210.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15340762
|
Spectrum™
132682T |
34 ml/cm vol./longitud | 67 mm | Kit/tubo de 5 m |
246.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15360762
|
Spectrum™
132684T |
46 ml/cm vol./longitud | 76 mm | Kit/tubo de 5 m |
187.00€
5 metros |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12771138
|
Spectrum™
132678T |
5 m | 16 mm | Cada uno |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15310762
|
Spectrum™
132 678T1 |
2 ml/cm | 16 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15350762
|
Spectrum™
132 682T1 |
34 ml/cm vol./longitud | 67 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15300762
|
Spectrum™
132 676T1 |
0,32 ml/cm vol./longitud | 6,5mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15320762
|
Spectrum™
132 680T1 |
6,4 ml/cm | 29 mm | Tubos/Kit de 1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Para aplicaciones de mayor permeabilidad o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
12-14 kD |