Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 12-14
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
Marca: Spectrum™ 132 680T1
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Includes:
- 1 O 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 2
- 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- 2 abridores de tubos adhesivos
Descripción
- Para aplicaciones de mayor permeabilidad o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
- Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
12-14 kD | |
29 mm | |
6,4 ml/cm | |
Tubos/Kit de 1 m |