Learn More
HUBER Termofluido de 5 l
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 5 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° a 275 °C, con viscosidad a 25 ° en un intervalo de 3 a 50mm2/segundo.–
Marca: HUBER 9684
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
De -10 °C a +120 °C | |
5 l | |
8 mm2/s |
Aceite sintético | |
120 °C |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 1-decene