Learn More
HUBER Termofluido de 5 l
Recomendado para muchas aplicaciones de control de temperatura. Los aceites del termofluido Huber Kaeltmaschinenbau™ de 5 l proporcionan una transferencia de calor óptima. Los intervalos de temperatura varían de - 90 ° a 275 °C, con viscosidad a 25 ° en un intervalo de 3 a 50mm2/segundo.–
Marca: HUBER 6161
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
De –20 °C a 195 °C y 235 °C | |
5 l | |
20 mm2/s |
Aceite de silicio | |
195 °C para baño abierto, 235 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) |