Learn More
Ácido 6-metilheptanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.78€ - 201.00€
CAS | 929-10-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H16O2 |
Peso molecular (g/mol) | 144.214 |
Número MDL | MFCD00044083 |
Clave InChI | OEOIWYCWCDBOPA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isooctanoic acid, isocaprylic acid, cekanoic c8 acid, cecanoic c8 acid, unii-7r20g8cx85, 6-methyl-heptanoic acid, 6-methylheptanoicacid, ksc206s4p, 6-methyl heptanoic acid |
PubChem CID | 90716 |
Nombre IUPAC | ácido 6-metilheptanoico |
SMILES | CC(C)CCCCC(=O)O |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 6-metilheptanoico se utiliza como reactivo para preparar análogos de eponemicina, un antibiótico. Además, es un componente activo del químico aromático del pósum de cola de cepillo. y se utiliza en la preparación de cloruro de 6-metil-heptanoil.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar en lugar fresco.
929-10-2 | |
144.214 | |
OEOIWYCWCDBOPA-UHFFFAOYSA-N | |
90716 | |
CC(C)CCCCC(=O)O |
C8H16O2 | |
MFCD00044083 | |
isooctanoic acid, isocaprylic acid, cekanoic c8 acid, cecanoic c8 acid, unii-7r20g8cx85, 6-methyl-heptanoic acid, 6-methylheptanoicacid, ksc206s4p, 6-methyl heptanoic acid | |
ácido 6-metilheptanoico |
Especificaciones
6-Methylheptanoic acid | |
C8H16O2 | |
MFCD00044083 | |
isooctanoic acid, isocaprylic acid, cekanoic c8 acid, cecanoic c8 acid, unii-7r20g8cx85, 6-methyl-heptanoic acid, 6-methylheptanoicacid, ksc206s4p, 6-methyl heptanoic acid | |
OEOIWYCWCDBOPA-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 6-metilheptanoico | |
90716 | |
95% |
929-10-2 | |
1.4275 | |
EM>10 | |
Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water. | |
CC(C)CCCCC(=O)O | |
144.214 | |
144.22 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes