Learn More
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Fabricado en poliestireno altamente transparente. Greiner Bio-One- Los Insertos para cultivo celular ThinCert™ de 6 pocillos para placas multipocillo están libre de ADNasa, ARNasa o ADN humano detectable.
145.36€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 4,15 mL (Pozo) |
---|---|
Área de cultivo | 452,4 mm2 |
Material | Poliestireno |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Inserto de cultivo celular |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10175793
|
Greiner Bio-One
657641 |
0,4 μm |
145.36€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10073483
|
Greiner Bio-One
657638 |
8,0 μm |
145.36€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Carcasa de poliestireno transparente estable
- Geometría colgante
- Membrana de poro capilar PET sellada
- Envase blíster individual estéril
Especificaciones
4,15 mL (Pozo) | |
Poliestireno | |
Inserto de cultivo celular | |
6 | |
19 mm |
452,4 mm2 | |
Estéril | |
2,0 mL a 4,15 mL | |
PET |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates