Learn More
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates
Fabricado en poliestireno altamente transparente. Greiner Bio-One- Los Insertos para cultivo celular ThinCert™ de 6 pocillos para placas multipocillo están libre de ADNasa, ARNasa o ADN humano detectable.
Marca:  Greiner Bio-One 657641
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10175793
  • 145.36€ / paquete de 24
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Carcasa de poliestireno transparente estable
  • Geometría colgante
  • Membrana de poro capilar PET sellada
  • Envase blíster individual estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Densidad de poros: 2 x 106.
452,4 mm2
Estéril
2,0 mL a 4,15 mL
0,4 μm
19 mm
4,15 mL (Pozo)
Poliestireno
Inserto de cultivo celular
6
PET
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One 6-well ThinCert™ Cell Culture Inserts for Multiwell Plates > Tamaño de poro: 0,4 μm; Densidad de poro: 2 x 106