Learn More
Falcon™ Filtros de células
Aíslan rápidamente las células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos. Los filtros de células Falcon™ son fáciles de usar e ideales para su uso con células madre y células primarias.
Marca: Falcon™ 352350
91.67 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Una alternativa más rápida y sencilla a la filtración con gasas en procedimientos que requieren la disociación de células a partir de grumos o tejidos primarios.
- Obtenga sistemáticamente una suspensión más uniforme de células únicas.
- Tres tamaños de poro de malla de nailon para un rendimiento óptimo en un variedad de aplicaciones
- Esterilizados y de acceso cómodo en envases individuales
- El reborde extendido sobre el tamiz permite una manipulación aséptica con fórceps.
- Los tamices están hechos de malla de nailon resistente con poros de 40, 70 o 100 µm que están espaciados uniformemente para obtener resultados consistentes
- Marco de polipropileno moldeado y codificado por colores con lengüeta que permite una manipulación sencilla
Características
Estéril- Envasado individual
Información de órdenes
Envasados individualmente en envase de grado médico y esterilizados con radiación gamma.
Especificaciones
Nailon | |
Blanca | |
Reborde extendido sobre el colador, bastidor de polipropileno con lengüeta | |
Colador de células | |
Tubos cónicos Falcon de 50 ml |
Sí | |
Diseñado para aislar rápidamente las células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos | |
Polipropileno | |
Estéril | |
70 μm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
26Hours
21Minutes
45Seconds
16 -
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25