Learn More
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml
BIOPHARMA
Probados para resistir la centrifugación de 16,000 de FCR en un rotor totalmente compatible con agua a temperatura ambiente. Los tubos para centrífuga cónicos de 50 ml Corning™ Falcon™ son ideales para la centrifugación de células, la sedimentación y la separación mediante gradientes de densidad.
Marca:  Falcon™ 352070
177.56 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10788561
  • 208.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tapones de rosca de parte superior plana de polietileno de color azul de 33 mm (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon).
Descripción
Descripción
Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (a temperatura ambiente de hasta -80 °C) y la centrifugación de precipitados. 
  • Superficie hidrofóbica biológicamente inerte para una buena recuperación de células o proteínas
  • Graduaciones en azul oscuro en incrementos de 5 ml
  • El área de escritura blanca es resistente a los disolventes
  • Esterilizados por radiación
 Polipropileno clarificado
  • Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendado para procedimientos de extracción)
  • Pared translúcida para facilitar la visualización
  • Estable de -80 °C a +121 °C (de -112 °F a +250 °F)
  • Resisten fuerzas centrífugas hasta 16,000 x g RCF
Información de órdenes
Disponible en bolsas o en gradillas de poliestireno reciclables de 25, en cajas de 500.
Compliance
Fabricación según la norma ISO 9001: Norma 2000 y normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2000, FDA, CFR
1,2 in
50 ml
Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
Bolsa
Cónicos
1,69 oz
Punto de rotulación blanco
Tubo para centrífuga
Azul
Transparente
Polipropileno
500
Estéril
115 mm
Cónicos
30 mm
16.000 x g
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote36224601 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number352070
Número de lote35124601 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number352070
Número de lote33624601 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number352070
Número de lote32224601 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number352070
Número de lote31424601 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/04/2025 Catalog Number352070
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Falcon™ Tubos cónicos para centrífuga de 50 ml > 25/Paq.