Learn More
Corning™ Tubos de centrífuga con tapa CentriStar™
Incluye tapones CentriStar™ con la parte superior plana fáciles de extraer/colocar, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño con reborde para facilitar el agarre. El diseño a prueba de fugas de los tubos para centrífuga Corning™ con tapones CentriStar™ incluye una revolucionaria tapa macho que elimina casi cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas.
Marca: Corning™ 430791
144.17 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Description
El diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Incluye tapas CentriStar™ con una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
Rendimiento superior
- Escala de temperatura de - 80 °C a 120 °C
- Fondo cónico
- Fabricado en polipropileno (PP) puro transparente de calidad médica para una excelente visibilidad y resistencia
- Estéril, certificado como libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno
- Zona de rotulación blanca de gran tamaño y graduaciones impresas en negro
- 5 años de vida útil
Specifications
Sin ARNasa/ADNasa | |
Naranja | |
Transparente | |
Sí | |
500 | |
Funda | |
Cónicos | |
0,507 oz | |
CentriStar | |
Zona de rotulación blanca grande | |
De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml | |
12.500 x g |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
0,7 in | |
15 ml | |
Polipropileno | |
50 | |
Estéril | |
118 mm | |
Cónicos | |
Sí | |
17,5 mm | |
Tubo para centrífuga |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
33624204 | Certificado de calidad | 16/04/2025 | 430791 |
33624202 | Certificado de calidad | 16/04/2025 | 430791 |
32524048 | Certificado de calidad | 16/04/2025 | 430791 |
32424053 | Certificado de calidad | 16/04/2025 | 430791 |
32024015 | Certificado de calidad | 16/04/2025 | 430791 |
Special Offers
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.