Learn More
Corning™ Tubos de centrífuga con tapa CentriStar™
Incluye tapones CentriStar™ con la parte superior plana fáciles de extraer/colocar, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño con reborde para facilitar el agarre. El diseño a prueba de fugas de los tubos para centrífuga Corning™ con tapones CentriStar™ incluye una revolucionaria tapa macho que elimina casi cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas.
168.44€ - 234.71€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
---|---|
Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color del tapón | Naranja |
Color | Transparente |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Envase | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Graduaciones | Envase | RCF máx. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10334131
![]() ![]() |
Corning™
430828 |
50 mL | De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml | Gradilla | 17.000 x g |
234.71€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10579691
![]() ![]() |
Corning™
430790 |
15 ml | De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml | Gradilla | 12.500 x g |
203.95€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10604551
![]() ![]() |
Corning™
430829 |
50 mL | De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml | A granel | 17.000 x g |
209.96€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10738771
![]() ![]() |
Corning™
430791 |
15 ml | De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml | Funda | 12.500 x g |
201.98€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10291433
![]() ![]() |
Corning™
4558 |
50 mL | De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml | Gradilla universal | 15.500 x g |
168.44€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
El diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Incluye tapas CentriStar™ con una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
Rendimiento superior
- Escala de temperatura de - 80 °C a 120 °C
- Fondo cónico
- Fabricado en polipropileno (PP) puro transparente de calidad médica para una excelente visibilidad y resistencia
- Estéril, certificado como libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno
- Zona de rotulación blanca de gran tamaño y graduaciones impresas en negro
- 5 años de vida útil
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
Naranja | |
Sí | |
Estéril | |
Cónicos | |
Sí | |
Tubo para centrífuga |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Transparente | |
Polipropileno | |
Cónicos | |
CentriStar | |
Zona de rotulación blanca grande |