Learn More
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 13 mm
Laminado en un lado con PTFE para una alta resistencia química y una barrera inerte entre la muestra y el material portador.
Marca:  Fisherbrand™ 13 02 0261
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814960
Descripción
Descripción
  • 13 mm
  • Los materiales portadores tienen diferentes propiedades físicas y químicas, resistencia a la temperatura, capacidad de resellado, limpieza, dureza, grosor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Septos
13 mm
1000
Azul, Gris
Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
2 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Septum para tapón para encapsular de 13 mm > Butilo/PTFE azul/gris, 2 mm de grosor, 50° shore A