Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
Marca: Fisherbrand™ 431176
131.27 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
- Apirógenas
- Fondo cónico
- Gran área de etiquetado
- Estilos estériles y no estériles
- Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
- Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
- Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
Especificaciones
2,1 in | |
Polipropileno | |
500 | |
A granel | |
Estéril | |
115 mm | |
Cónicos | |
Punto de rotulación blanco | |
5 ml | |
15.000 x g |
50 ml | |
Graduaciones en negro Envasado con dos gradillas Styrofoam adicionales | |
25 | |
El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C) | |
Cónicos | |
1,69 oz | |
Tapón plano | |
28 mm | |
Tubo para centrífuga |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora