Learn More
Fisherbrand™ Tamices celulares estériles
Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
Marca:  Fisherbrand™ 22363548
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11597522
  • 96.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Permite aislar rápidamente células primarias para suspensiones de una sola célula con los filtros de células Fisherbrand™. Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
Aísle rápidamente las células primarias
  • Alternativa rápida y sencilla a la filtración con gasa
  • Disocia de forma fiable las células de los grupos o tejidos primarios
  • Obtenga sistemáticamente una suspensión uniforme de células individuales.
  • Ideal para la preparación de:
    • Suspensiones de células individuales primarias y células madre (sangre, tejido, cáncer)
    • Muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
    • Congelación de suspensiones celulares de reserva
    • Filtración de proteínas aglutinantes producidas durante la inactivación del suero
Fiables y fáciles de utilizar
  • Malla de nailon resistente con poros distribuidos uniformemente para ofrecer unos resultados homogéneos
  • Esterilizados mediante irradiación gamma y no son citotóxicos para mantener la integridad de las muestras
  • Incluye un reborde extendido para facilitar la manipulación con pinzas
  • Bastidor de polipropileno codificado por colores con lengüeta que facilita la manipulación y la identificación
  • Envasados individualmente, listos para usar y desechables
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
Blanca
Colador de células
Todos los tubos cónicos de 50 ml
Polipropileno
Estéril
70μm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Tamices celulares estériles > 70 μm Color: Blanco