Learn More
Fisherbrand™ Tamices celulares estériles
Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
96.00€ - 97.25€
Especificaciones
Material de malla | Nailon |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Colador de células |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de malla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Tamaño de malla | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11597522
|
Fisherbrand™
22363548 |
Blanca | 70μm |
96.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11517532
|
Fisherbrand™
22363549 |
Amarillo | 100μm |
97.25€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11587522
|
Fisherbrand™
22363547 |
Azul | 40μm |
96.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Description
Permite aislar rápidamente células primarias para suspensiones de una sola célula con los filtros de células Fisherbrand™. Estériles y listos para su uso en la filtración de muestras de células madre y células primarias. Los filtros desechables cuentan con un ajuste universal para ofrecer compatibilidad con la mayoría de tubos cónicos de 50 ml. Disponibles en tres tamaños de malla codificados por colores.
Aísle rápidamente las células primarias- Alternativa rápida y sencilla a la filtración con gasa
- Disocia de forma fiable las células de los grupos o tejidos primarios
- Obtenga sistemáticamente una suspensión uniforme de células individuales.
- Ideal para la preparación de:
- Suspensiones de células individuales primarias y células madre (sangre, tejido, cáncer)
- Muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
- Congelación de suspensiones celulares de reserva
- Filtración de proteínas aglutinantes producidas durante la inactivación del suero
- Malla de nailon resistente con poros distribuidos uniformemente para ofrecer unos resultados homogéneos
- Esterilizados mediante irradiación gamma y no son citotóxicos para mantener la integridad de las muestras
- Incluye un reborde extendido para facilitar la manipulación con pinzas
- Bastidor de polipropileno codificado por colores con lengüeta que facilita la manipulación y la identificación
- Envasados individualmente, listos para usar y desechables
Specifications
Nailon | |
Polipropileno | |
Estéril |
Sí | |
Colador de células | |
Todos los tubos cónicos de 50 ml |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.