Learn More
DuPont™ Tychem 2000 C
El color amarillo intenso proporciona una gran visibilidad. El tejido ligero y duradero y el revestimiento de barrera polimérica ofrecen una buena barrera de permeación de protección frente a una amplia gama de productos biológicos y químicos inorgánicos (incluso bajo presión).
Marca:  DuPont™ D13395589
 Ver más versiones de este producto
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11733093
  • 574.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Mono con capucha con abertura facial elástica
  • Solapa de barbilla adhesiva para un ajuste perfecto alrededor del respirador
  • Costuras cosidas y rematadas
  • Solapa con cremallera autoadhesiva doble
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Los ojales para el pulgar evitan que se suban las mangas
  • Tejido 100 % hermético contra partículas
  • Excelente barrera frente a una gran variedad de productos biológicos y químicos inorgánicos concentrados
  • Tratamiento antiestático (interior)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Mono de trabajo
Tychem&trade
Elástico
Lazo para el pulgar
Cremallera doble con solapa autoadhesiva
Categoría III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en una variedad de entornos industriales, incluyendo la fabricación de pulpa y papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento químico y la fabricación farmacéutica
L
Amarillo
Elástico
Elástico
Cosido, Rematada
Revestimiento de barrera polimérica
De 100 a 108 cm
De 174 a 182 cm
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
DuPont™ Tychem 2000 C > Tamaño: L