Learn More
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Model 755
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
L
XL
Descripción
- Protección excepcional, más de 200 productos químicos sometidos a prueba de permeabilidad, incluidos agentes de guerra química.
- Costuras cosidas y selladas, nuestra mayor barrera para los líquidos y las partículas.
- El diseño de visera panorámica garantiza un buen campo de visión para el usuario.
- Una gama de opciones de mangas disponibles, incluyendo puños dobles y guantes de protección química permanentemente fijados.
- El filtro HEPA proporciona una protección secundaria contra la contaminación de las aéreas y un silenciador SMC asegura que el ruido en el interior del traje esté siempre por debajo de los 70 dB (incluso con el máximo flujo de aire).
- Regulador montado en traje/cinturón con un silbato de advertencia de flujo bajo. El regulador AVANT STS se puede montar en el traje y se retira para su reutilización, siempre que se permita la limpieza y la descontaminación.
- El cordón de emergencia permite quitarse el traje rápidamente en caso de urgencia o si el usuario se siente muy mal.
- Calcetines fijados con elásticos a la bota - Los calcetines están diseñados para ser usados dentro de las botas de protección química con la pierna cubierta por el exterior para reducir el potencial de penetración de sustancias químicas.
- Los coloca el usuario y los quita para reutilizarlos cuando sea apropiado.
- Flujo de aire ajustable desde 340 l/min hasta 590 l/min a una presión de trabajo de 3,5 a 5 bares.
- Cinturón de poliéster con hebilla YKK para una conexión segura en caso de que la aérea se enganche o se tire de ella.
- Silbato de aviso de flujo bajo.
- El montaje del conector externo gira 360 °.
- Hay disponible una gama de opciones de conectores de aéreas externas (contacte con Ansell Microgard Ltd o con su distribuidor para obtener más información).
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono de protección |
Tamaño | XL |
Color | Verde |
Certificaciones/conformidad | EN 374:2003, EN 1073-1:1998, EN 1149-5:2008, EN 14594 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Ansell™ MICROCHEM™ 4000 Avant AIRLine, Model 755 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido