Learn More
Wheaton™ Recipiente para muestras de polipropileno de 60 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
Marca: Wheaton™ 360103PP
125.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
- Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
Especificaciones
Recipiente para muestras | |
Polipropileno | |
60 mL | |
Blanco | |
Tapón de rosca | |
60,2 mm | |
300/Paq. |
Sí | |
Estéril | |
Directiva EU 98/79/CE | |
Polietileno | |
44,2 mm | |
Impreso | |
50/paq. |