Learn More
Wheaton™ Recipiente para muestras de polipropileno de 60 ml
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
Marca:  Wheaton™ 360104
125.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16474969
  • 136.00€ / paquete de 300
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
  • Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para muestras
Poliestireno
60 mL
Blanco
Tapón de rosca
60,2 mm
300/Paq.
Sí
Estéril
Directiva EU 98/79/CE
Polietileno
44,2 mm
Sin etiqueta
50/paq.