Learn More
3M™ Respirador de media máscara facial serie 6000
Los respiradores de media máscara de la serie 6000 son económicos, de bajo mantenimiento y extremadamente ligeros. El conjunto de respirador reutilizable con sonda de la serie 6000Q se utiliza solo con fines de ajuste cuantitativo.
33.90€
Especificaciones
Certificaciones (EN) | EN 140:1998 |
---|---|
Certificaciones (NIOSH) | NIOSH 42 CFR Parte 84 |
Tipo de conexión | Bayoneta |
Color | Gris |
Material | Elastómero termoplástico |
Alertas:
Debido a la alta demanda, este artículo puede experimentar plazos de entrega más largos y las fechas de envío/entrega pueden no ser precisas.
Requires: La mascarilla requiere cartuchos y/o filtros compatibles. (Se venden por separado.)
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Para utilizar con (aplicación) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10359974
|
3M™
7000146845 |
Pequeño | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura | Respirador de media mascarilla |
33.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
12332319
|
3M™
7000146847 |
M | Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura | Respirador de media mascarilla |
33.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
Combina las características de las mascarillas desechables y reutilizables para proporcionar una protección eficaz.La serie de máscaras de media cara 3M™ 6000 es económica y de bajo mantenimiento, fácil de manejar y extremadamente ligera.
Las mascarillas parciales reutilizables son económicas y de bajo mantenimiento, fáciles de manejar y extremadamente ligeras. Se pueden utilizar con sistemas de aire suministrado 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad.- El sistema de conexión de bayoneta permite la conexión a una amplia gama de filtros ligeros dobles para proteger contra gases, vapores y partículas
- El diseño de filtro doble proporciona una menor resistencia a la respiración
- Catálogo 3M n.o 6100, 6200, 6200Q, 6300, 6300Q
Información de órdenes
Modelos con sonda solamente para pruebas de ajuste —no para usarse como respirador. Las combinaciones de cartucho/filtro se venden por separado.
Certifications
Aprobado por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, Estados Unidos) conforme a la normativa 42CFR84 para su uso contra varios peligros respiratorios siguiendo uso previsto con cartuchos y filtros apropiados.
Compliance
Aprobado por Inst. Nacional Seguridad y Salud Ocupacional, US conforme normativa 42 CFR 84 para uso contra peligros respiratorios de los cartuchos y filtros apropiados; en Canadá se sigue la normativa Z94.4 de la CSA y los normas locales en vigor.
Especificaciones
EN 140:1998 | |
Bayoneta | |
Elastómero termoplástico | |
Montaje, limpieza, demolición, mantenimiento de instalaciones, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, lijado, soldadura | |
Bolsa de almacenamiento reutilizable |
NIOSH 42 CFR Parte 84 | |
Gris | |
Respirador de media mascarilla | |
Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire | |
4 puntos |