Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca: Hamilton™ DS88500
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- La única jeringa de volumen muerto cero disponible
- El alambre del émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja
- Asegura que todo el disolvente se expulse
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable | |
Jeringa | |
3 |
23 G | |
1 por unidad |