Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
183.00€ - 1615.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Calibre de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15153038
|
Hamilton™
80108 |
1 μl | 25 G |
203.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11518044
|
Hamilton™
DS88400 |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10005590
|
Hamilton™
DS88500 |
23 G |
1615.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10231432
|
Hamilton™
80108 |
1 μl | 25 G |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- The only zero dead volume syringe available
- Fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle
- Ensures that all solvent is expelled