Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
Marca:  Hamilton™ 80108
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10231432
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • La única jeringa de volumen muerto cero disponible
  • El alambre del émbolo de tungsteno de calibre fino se extiende hasta la punta de la aguja
  • Asegura que todo el disolvente se expulse
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
0,145 mm
0,51 mm
413,7 bar
7001
1 μl
Cono estriado
25 G
7,82 mm
Aguja de jeringa
50 °C
1/paq.
Personalizado