Learn More
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500
Los respiradores de media máscara con mayor comodidad y visibilidad utilizan un sistema de fijación de bayoneta para filtros dobles ligeros para proteger contra gases, vapores y partículas.
Marca:  3M™ 7000104176
33.77 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11793373
  • 66.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Estos productos de seguridad se deben utilizar de acuerdo con la normativa de OSHA (agencia de salud y seguridad ocupacional estadounidense) y las instrucciones de usuario, las advertencias y las limitaciones que acompañan a cada producto. El uso incorrecto puede provocar enfermedad o la muerte.
Requires : Cartuchos o filtros compatibles.Admite filtros 3M 7093 y de la serie 2000 y cartuchos de la serie 6000.
Descripción
Descripción
  • La máscara resistente al calor, reutilizable y duradera está fabricada con material de silicona avanzado
  • El diseño de ajuste exclusivo ayuda a reducir la tensión y los puntos de presión en la cara
  • La válvula de exhalación Cool Flow™ se abre más fácilmente, lo que reduce la resistencia respiratoria de exhalación, la acumulación de calor y la humedad
  • El arnés de cabeza de dos modos y fácil de ajustar ofrece la opción de usarlo en el modo tradicional o en el modo desplegable
  • Opción ideal para aplicaciones de soldadura
  • Tamaños codificados con colores para facilitar la identificación
  • N.º de catálogo de 3M 7501, n.º de catálogo 3M 7502, n.º de catálogo 3M 7503
Certifications
Aprobados por el NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, Estados Unidos) conforme a la normativa 42CFR84 para su uso contra varios peligros respiratorios si se usa con los cartuchos y filtros apropiados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NIOSH 42 CFR Parte 84
Azul
Respirador de media mascarilla
Silicona
Cartucho serie 6000, filtro serie 2000, 2200, 7000 o 5000, o sistema de doble línea de aire
4 puntos
Bayoneta
Silicona
Pequeño
Montaje, limpieza, molienda, operación con máquinas, pintura, remediación, soldadura
7501
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
3M™ Respiradores de media máscara reutilizables serie 7500 > Modelo 7501; pequeño